Stampa…
3H-Heptafluoro-2,2,4,4-tetrahydroxypentane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC3806-1G PC3806-5G
APOSPC3806-1GEA 357 EUR
APOSPC3806-1G APOSPC3806-5G
3H-Heptafluoro-2,2,4,4-tetrahydroxypentane 97%
3H-Heptafluoro-2,2,4,4-tetrahydroxypentane
Formula: C₅H₅F₇O₄
Punto di fusione: 113…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093308
CAS Number: 77953-71-0