Stampa…
(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoro-4-methoxyphenylacetic acid
PC3802-100G PC3802-25G PC3802-5G
APOSPC3802-100GEA 156 EUR
APOSPC3802-100G APOSPC3802-25G APOSPC3802-5G
(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
Formula: C₉H₉FO₃
Punto di fusione: 110…116 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060353
CAS Number: 452-14-2
EINECS: 610-231-4