Stampa…
3-Fluoro-4-methoxybenzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-methoxybenzene
PC3801-25G PC3801-5G PC3801-1G
APOSPC3801-25GEA 0 EUR
APOSPC3801-25G APOSPC3801-5G APOSPC3801-1G
3-Fluoro-4-methoxybenzyl bromide 97%
3-Fluoro-4-methoxybenzyl bromide
Formula: C₈H₈BrFO
Punto di fusione: 44…46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00671768
CAS Number: 331-61-3
UN: 3261
ADR: 8,II