Stampa…
2-Fluoro-5-iodotoluene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Fluoro-4-iodo-2-methylbenzene, 2-Fluoro-5-iodo-1-methylbenzene
PC3800-25G PC3800-100G PC3800-500G
APOSPC3800-25GEA 21.9 EUR
APOSPC3800-25G APOSPC3800-100G APOSPC3800-500G
2-Fluoro-5-iodotoluene 99%
2-Fluoro-5-iodotoluene
Formula: C₇H₆FI
Peso molecolare: 236,03 g/mol
Punto di ebollizione: 86…87 °C/9mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013710
CAS Number: 452-68-6
EINECS: 207-206-1