Stampa…
3-Fluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3798-25G PC3798-5G PC3798-100G
APOSPC3798-25GEA 52.2 EUR
APOSPC3798-25G APOSPC3798-5G APOSPC3798-100G
3-Fluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
3-Fluoro-4-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₆FNO
Punto di fusione: 98…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00215835
CAS Number: 331-62-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III