Stampa…
2,2-Difluoroethyl trifluoromethanesulphonate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3793-5G PC3793-1G PC3793-25G
APOSPC3793-5GEA 24.8 EUR
APOSPC3793-5G APOSPC3793-1G APOSPC3793-25G
2,2-Difluoroethyl trifluoromethanesulphonate 98%
2,2-Difluoroethyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₃H₃F₅O₃S
Punto di ebollizione: 118…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093342
CAS Number: 74427-22-8
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II