Stampa…
1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoro-1-iodo-2-nitrobenzene, 5-Fluoro-2-iodonitrobenzene, 2-Iodo-5-fluoronitrobenzene
PC3788-1G PC3788-5G
APOSPC3788-1GEA 14.7 EUR
APOSPC3788-1G APOSPC3788-5G
1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenzene 98%
1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenzene
Formula: C₆H₃FINO₂
Peso molecolare: 267 g/mol
Punto di ebollizione: 110 °C/4mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00153169
CAS Number: 364-77-2