Stampa…
Poly(vinylidene fluoride)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC37872-100G PC37872-25G PC37872-5G
APOSPC37872-100GEA 158 EUR
APOSPC37872-100G APOSPC37872-25G APOSPC37872-5G
Poly(vinylidene fluoride)
Poly(vinylidene fluoride)
Formula: (-CH₂CF₂-)n
Punto di fusione: 155…165 °C
Densità: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084470
CAS Number: 24937-79-9