N,N-Diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₁₁F₄NO Punto di ebollizione: 58 °C/5mmHg Densità: 1,228 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00069160 CAS Number: 392-63-2 |