Stampa…
1,1-Dichloro-2-iodo-1,2,2-trifluoroethane 70%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2-Dichloro-1-iodotrifluoroethane
PC3786-100G PC3786-25G
APOSPC3786-100GEA 210 EUR
APOSPC3786-100G APOSPC3786-25G
1,1-Dichloro-2-iodo-1,2,2-trifluoroethane 70%
1,1-Dichloro-2-iodo-1,2,2-trifluoroethane
Balance 1,2-dichloro-1-iodotrifluorooethane
Formula: C₂Cl₂F₃I
Peso molecolare: 278,83 g/mol
Densità: 2,2 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093303
CAS Number: 661-66-5