Stampa…
2-Fluoro-5-iodobenzotrifluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Fluoro-4-iodo-2-(trifluoromethyl)benzene
PC3785E-25G PC3785E-5G
APOSPC3785E-25GEA 78.6 EUR
APOSPC3785E-25G APOSPC3785E-5G
2-Fluoro-5-iodobenzotrifluoride
2-Fluoro-5-iodobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃F₄I
Peso molecolare: 290 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236678
CAS Number: 59382-39-7