Stampa…
2-Fluoro-6-iodobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3784-100G PC3784-25G PC3784-500G PC3784-10G PC3784-1KG
APOSPC3784-100GEA 126 EUR
APOSPC3784-100G APOSPC3784-25G APOSPC3784-500G APOSPC3784-10G APOSPC3784-1KG
2-Fluoro-6-iodobenzonitrile 98%
2-Fluoro-6-iodobenzonitrile
Formula: C₇H₃FIN
Peso molecolare: 247,01 g/mol
Punto di fusione: 48…53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015478
CAS Number: 79544-29-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III