Stampa…
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3782-25G PC3782-5G PC3782-1G
APOSPC3782-25GEA 200 EUR
APOSPC3782-25G APOSPC3782-5G APOSPC3782-1G
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid 98%
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₄FIO₂
Peso molecolare: 266,01 g/mol
Punto di fusione: 118…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00042289
CAS Number: 111771-08-5