Stampa…
1-Fluoro-4-iodobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoroiodobenzene
PC3780-100G PC3780-500G PC3780-50G
APOSPC3780-100GEA 36.4 EUR
APOSPC3780-100G APOSPC3780-500G APOSPC3780-50G
1-Fluoro-4-iodobenzene 99%
1-Fluoro-4-iodobenzene
Tet. Lett., 33 7499 (1992): Using LDA regioselective metallation can be achieved ortho- to the fluorine atom.J.Med.Chem,40,717(1997):5-iodoanthranilic acid & deriv.
Formula: C₆H₄FI
Peso molecolare: 222 g/mol
Punto di ebollizione: 182…184 °C
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 1,925 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 68 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001052
CAS Number: 352-34-1
EINECS: 206-522-7