Stampa…
3-Chloro-2-fluoroprop-1-ene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3775-5G PC3775-1G PC3775-250MG
APOSPC3775-5GEA 622 EUR
APOSPC3775-5G APOSPC3775-1G APOSPC3775-250MG
3-Chloro-2-fluoroprop-1-ene 95%
3-Chloro-2-fluoroprop-1-ene
Formula: C₃H₄ClF
Punto di ebollizione: 55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01696350
CAS Number: 6186-91-0
UN: 1993
ADR: 3,III