Stampa…
[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Aminomethyl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
PC3773-1G PC3773-5G PC3773-25G
APOSPC3773-1GEA 49.5 EUR
APOSPC3773-1G APOSPC3773-5G APOSPC3773-25G
[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine 96%
[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine
Formula: C₇H₇F₃N₂·HCl
Peso molecolare: 176,14 g/mol
Punto di ebollizione: 62…64 °C/0,4mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01862649
CAS Number: 387350-39-2