1-Fluoro-3-iodobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₄FI Punto di ebollizione: 77…78 °C/19mmHg Densità: 1,89 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 67 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00001044 CAS Number: 1121-86-4 |