Stampa…
4-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3768-1G PC3768-5G
APOSPC3768-1GEA 132 EUR
APOSPC3768-1G APOSPC3768-5G
4-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
4-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formula: C₇H₅F₂NO₂
Peso molecolare: 173,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00792416
CAS Number: 106876-54-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III