Stampa…
Bis(hexafluoroacetylacetonato)manganese(II) hydrate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3766-1G PC3766-5G PC3766-25G
APOSPC3766-1GEA 73 EUR
APOSPC3766-1G APOSPC3766-5G APOSPC3766-25G
Bis(hexafluoroacetylacetonato)manganese(II) hydrate 97%
Bis(hexafluoroacetylacetonato)manganese(II) hydrate
Formula: C₁₀H₂F₁₂MnO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042513
CAS Number: 19648-86-3