Stampa…
1-Fluoro-2-iodobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Fluoroiodobenzene
PC3760-100G PC3760-500G PC3760-25G
APOSPC3760-100GEA 43.7 EUR
APOSPC3760-100G APOSPC3760-500G APOSPC3760-25G
1-Fluoro-2-iodobenzene 99%
1-Fluoro-2-iodobenzene
Formula: C₆H₄FI
Peso molecolare: 222 g/mol
Punto di ebollizione: 188…189 °C
Punto di fusione: –41 to –40 °C
Densità: 1,903 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001031
CAS Number: 348-52-7
EINECS: 206-477-3
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III