Stampa…
2-Fluoro-4-iodoaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3759E-100G PC3759E-250G PC3759E-25G
APOSPC3759E-100GEA 40.6 EUR
APOSPC3759E-100G APOSPC3759E-250G APOSPC3759E-25G
2-Fluoro-4-iodoaniline 98%
2-Fluoro-4-iodoaniline
Formula: C₆H₅FIN
Punto di fusione: 55…57 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011738
CAS Number: 29632-74-4