Stampa…
6-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)quinoline
PC3759-1G PC3759-5G
APOSPC3759-1GEA 56.8 EUR
APOSPC3759-1G APOSPC3759-5G
6-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 98%
6-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Formula: C₁₀H₆F₃NO
Peso molecolare: 213,16 g/mol
Punto di fusione: 265…268 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00209673
CAS Number: 49713-51-1