Stampa…
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3758E-1G PC3758E-25G PC3758E-5G
APOSPC3758E-1GEA 36.4 EUR
APOSPC3758E-1G APOSPC3758E-25G APOSPC3758E-5G
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid 99%
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₆FNO₂
Punto di fusione: 254…259 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005612
CAS Number: 399-76-8
EINECS: 206-919-5