Stampa…
5-Fluoro-1-indanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
PC3757-100G PC3757-25G
APOSPC3757-100GEA 314 EUR
APOSPC3757-100G APOSPC3757-25G
5-Fluoro-1-indanone
5-Fluoro-1-indanone
Formula: C₉H₇FO
Peso molecolare: 150,15 g/mol
Punto di ebollizione: 92…93 °C/3mmHg
Punto di fusione: 37…40 °C
Densità: 1,216 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041031
CAS Number: 700-84-5