Stampa…
5-Fluoro-4-hydroxyquinazoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3756U-1G PC3756U-25G PC3756U-5G
APOSPC3756U-1GEA 17.6 EUR
APOSPC3756U-1G APOSPC3756U-25G APOSPC3756U-5G
5-Fluoro-4-hydroxyquinazoline 97%
5-Fluoroquinazolin-4(1H)-one
Formula: C₈H₅FN₂O
Peso molecolare: 164,14 g/mol
Punto di fusione: 238…242 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20542997
CAS Number: 436-72-6