Stampa…
5-Fluorosalicylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Fluoro-2-hydroxybenzoic acid
PC3756F-25G PC3756F-5G PC3756F-100G
APOSPC3756F-25GEA 60.9 EUR
APOSPC3756F-25G APOSPC3756F-5G APOSPC3756F-100G
5-Fluorosalicylic acid 97%
5-Fluorosalicylic acid
Formula: C₇H₅FO₃
Punto di fusione: 177…182 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002456
CAS Number: 345-16-4
EINECS: 206-455-3