Stampa…
6-Fluorosalicylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3756B-1G PC3756B-25G PC3756B-5G
APOSPC3756B-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3756B-1G APOSPC3756B-25G APOSPC3756B-5G
6-Fluorosalicylic acid 97%
6-Fluorosalicylic acid
Formula: C₇H₅FO₃
Punto di fusione: 159…164 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052179
CAS Number: 67531-86-6