Stampa…
5'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone
PC3756-100G PC3756-25G PC3756-5G
APOSPC3756-100GEA 94.5 EUR
APOSPC3756-100G APOSPC3756-25G APOSPC3756-5G
5'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone 98%
5'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Formula: C₈H₇FO₂
Peso molecolare: 154,14 g/mol
Punto di ebollizione: 65…66 °C/8mmHg
Punto di fusione: 56…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011668
CAS Number: 394-32-1
EINECS: 206-893-5