Stampa…
4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoro-2-hydroxyacetophenone
PC3755P-100G PC3755P-25G
APOSPC3755P-100GEA 332 EUR
APOSPC3755P-100G APOSPC3755P-25G
4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone 98%
4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Formula: C₈H₇FO₂
Peso molecolare: 154,14 g/mol
Punto di ebollizione: 65 °C/2mmHg
Punto di fusione: 32…35 °C
Flash Pt: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143203
CAS Number: 1481-27-2