Stampa…
2,5-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,5-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC3754-100G PC3754-25G PC3754-5G
APOSPC3754-100GEA 168 EUR
APOSPC3754-100G APOSPC3754-25G APOSPC3754-5G
2,5-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
2,5-Difluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃ClF₂O₂S
Peso molecolare: 212,6 g/mol
Punto di ebollizione: 221 °C
Densità: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060682
CAS Number: 26120-86-5
UN: 3265
ADR: 8,II