Stampa…
4-Fluoro-DL-glutamic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3753-100MG PC3753-1G PC3753-500MG
APOSPC3753-100MGEA 161 EUR
APOSPC3753-100MG APOSPC3753-1G APOSPC3753-500MG
4-Fluoro-DL-glutamic acid 95%
4-Fluoro-DL-glutamic acid
Formula: C₅H₈FNO₄
Peso molecolare: 165,12 g/mol
Punto di fusione: 185 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00055778
CAS Number: 2708-77-2
EINECS: 220-302-8