Stampa…
2-Fluoroethyl methacrylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3751J-1G PC3751J-250MG
APOSPC3751J-1GEA 139 EUR
APOSPC3751J-1G APOSPC3751J-250MG
2-Fluoroethyl methacrylate 97%
2-Fluoroethyl methacrylate
Formula: C₆H₉FO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042288
CAS Number: 686-54-4