Stampa…
1-Fluoro-2,6-dichloropyridiniumtetrafluoroborate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3744E-25G PC3744E-5G
APOSPC3744E-25GEA 5790 EUR
APOSPC3744E-25G APOSPC3744E-5G
1-Fluoro-2,6-dichloropyridiniumtetrafluoroborate 96%
1-Fluoro-2,6-dichloropyridiniumtetrafluoroborate
Electrophilic fluorinating agent.
Formula: C₅H₃BCl₂F₅N
Punto di fusione: 212…215 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00153157
CAS Number: 140623-89-8
UN: 1759
ADR: 8,I