Stampa…
2-Fluoro-4-nitroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3744-100G PC3744-25G PC3744-5G
APOSPC3744-100GEA 183 EUR
APOSPC3744-100G APOSPC3744-25G APOSPC3744-5G
2-Fluoro-4-nitroaniline
2-Fluoro-4-nitroaniline
Formula: C₆H₅FN₂O₂
Peso molecolare: 156,12 g/mol
Punto di fusione: 122…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00034560
CAS Number: 369-35-7