Stampa…
Allyl 1H,1H-heptafluorobutyl ether 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC3736-25G PC3736-5G
APOSPC3736-25GEA 205 EUR
APOSPC3736-25G APOSPC3736-5G
Allyl 1H,1H-heptafluorobutyl ether 97%
Allyl 1H,1H-heptafluorobutyl ether
Formula: C₇H₇F₇O
Punto di ebollizione: 105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862010
CAS Number: 648-42-0