Stampa…
Fluorocyclohexane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3734-1G PC3734-250MG PC3734-5G
APOSPC3734-1GEA 0 EUR
APOSPC3734-1G APOSPC3734-250MG APOSPC3734-5G
Fluorocyclohexane 97%
Fluorocyclohexane
Formula: C₆H₁₁F
Punto di ebollizione: 103…105 °C
Punto di fusione: 13 °C
Densità: 0,928 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00021285
CAS Number: 372-46-3
EINECS: 206-754-9
UN: 1993
ADR: 3,II