2-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
PC3733-1G
PC3733-250MG
APOSPC3733-1GEA
314
EUR
APOSPC3733-1G
APOSPC3733-250MG
2-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
2-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Formula:
C₇H₄F₃NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08234912 CAS Number: 116308-35-1 |