Stampa…
3-Fluorocinnamic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3731-100G PC3731-25G PC3731-5G
APOSPC3731-100GEA 65.4 EUR
APOSPC3731-100G APOSPC3731-25G APOSPC3731-5G
3-Fluorocinnamic acid 98%
3-Fluorocinnamic acid
Formula: C₉H₇FO₂
Punto di fusione: 166…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004383
CAS Number: 458-46-8
EINECS: 207-281-0