Stampa…
3-Fluoropyrocatechol 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Fluorocatechol, 3-Fluorobenzene-1,2-diol, 3-Fluoro-1,2-dihydroxybenzene
PC3728D-1G PC3728D-25G PC3728D-5G
APOSPC3728D-1GEA 14.7 EUR
APOSPC3728D-1G APOSPC3728D-25G APOSPC3728D-5G
3-Fluoropyrocatechol 99%
3-Fluoropyrocatechol
Formula: C₆H₅FO₂
Peso molecolare: 128,1 g/mol
Punto di fusione: 71…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042582
CAS Number: 363-52-0
UN: 3261
ADR: 8,II