Stampa…
Acido tetrafluoroborico min 48% in soluzione acquosa
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3728-2.5KG PC3728-500G
APOSPC3728-2.5KGEA 0 EUR
APOSPC3728-2.5KG APOSPC3728-500G
Acido tetrafluoroborico min 48% in soluzione acquosa
Acido tetrafluoroborico
Formula: HBF₄
Punto di ebollizione: 130 °C
Densità: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011345
CAS Number: 16872-11-0
UN: 1775
ADR: 8,II