Stampa…
4-Fluorobiphenyl 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: PFB No. 3, 4-Fluoro-1,1-biphenyl
PC3726-1G PC3726-5G PC3726-25G
APOSPC3726-1GEA 72.7 EUR
APOSPC3726-1G APOSPC3726-5G APOSPC3726-25G
4-Fluorobiphenyl 97%
4-Fluorobiphenyl
Formula: C₁₂H₉F
Peso molecolare: 172,2 g/mol
Punto di ebollizione: 310 °C
Punto di fusione: 74…79 °C
Densità: 1,288 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011650
CAS Number: 324-74-3
EINECS: 206-304-1