Stampa…
N-(4-Fluorobenzyl)urea 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3723E-5G PC3723E-25G
APOSPC3723E-5GEA 159 EUR
APOSPC3723E-5G APOSPC3723E-25G
N-(4-Fluorobenzyl)urea 97%
N-(4-Fluorobenzyl)urea
Formula: C₈H₉FN₂O
Punto di fusione: 172…175 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085086
CAS Number: 76523-24-5