Stampa…
Ethyl-5-(trifluoromethyl)picolinate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Ethyl 5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
PC3723-1G PC3723-250MG PC3723-5G
APOSPC3723-1GEA 166 EUR
APOSPC3723-1G APOSPC3723-250MG APOSPC3723-5G
Ethyl-5-(trifluoromethyl)picolinate
Ethyl-5-(trifluoromethyl)picolinate
Formula: C₉H₈F₃NO₂
Peso molecolare: 219,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100197
CAS Number: 128072-94-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III