Benzyl-2,2,2-trifluoroethyl sulphide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₉H₉F₃S Punto di ebollizione: 45…46 °C/20mmHg Densità: 1,222 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 10 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00191786 CAS Number: 77745-03-0 UN: 1993 ADR: 3,II |