Stampa…
4-Fluorobenzyl mercaptan 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: p-Fluorotoluene-α-thiol, 4-Fluorobenzylmercaptan
PC3721R-100G PC3721R-25G PC3721R-5G
APOSPC3721R-100GEA 339 EUR
APOSPC3721R-100G APOSPC3721R-25G APOSPC3721R-5G
4-Fluorobenzyl mercaptan 98%
4-Fluorobenzyl mercaptan
Formula: C₇H₇FS
Peso molecolare: 142,2 g/mol
Punto di ebollizione: 72…74 °C/15mmHg
Densità: 1,157 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00040724
CAS Number: 15894-04-9
UN: 3334
ADR: 9,III