Stampa…
3-Fluorobenzyl isothiocyanate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3721M-1G PC3721M-5G PC3721M-250MG
APOSPC3721M-1GEA 63.8 EUR
APOSPC3721M-1G APOSPC3721M-5G APOSPC3721M-250MG
3-Fluorobenzyl isothiocyanate 97%
3-Fluorobenzyl isothiocyanate
Formula: C₈H₆FNS
Punto di ebollizione: 138 °C/16mmHg
Densità: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00060406
CAS Number: 63351-94-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III