Stampa…
4-Fluorobenzyl chloride 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3720-100G PC3720-500G
APOSPC3720-100GEA 21.9 EUR
APOSPC3720-100G APOSPC3720-500G
4-Fluorobenzyl chloride 99%
4-Fluorobenzyl chloride
Formula: C₇H₆ClF
Punto di ebollizione: 185 °C
Punto di fusione: –18 °C
Densità: 1,207 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000913
CAS Number: 352-11-4
EINECS: 206-516-4
UN: 2920
ADR: 8+3,II