Stampa…
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3716-5G PC3716-25G
APOSPC3716-5GEA 21.9 EUR
APOSPC3716-5G APOSPC3716-25G
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BFO₂
Punto di fusione: 211…217 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01863527
CAS Number: 139911-27-6