Stampa…
4,5,5-Trifluoropent-4-en-1-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3713-1G PC3713-5G PC3713-100MG
APOSPC3713-1GEA 136 EUR
APOSPC3713-1G APOSPC3713-5G APOSPC3713-100MG
4,5,5-Trifluoropent-4-en-1-ol 95%
4,5,5-Trifluoropent-4-en-1-ol
Formula: C₅H₇F₃O
Punto di ebollizione: 48 °C/10mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00156073
CAS Number: 109993-33-1