α-Chloro-3-fluorotoulene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₆ClF Punto di ebollizione: 84 °C/29mmHg Densità: 1,213 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 58 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000904 CAS Number: 456-42-8 EINECS: 207-264-8 UN: 2920 ADR: 8+3,II |